missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,5-Bis-(4-Chlorophenyl)biguanide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
1,5-Bis-(4-Chlorophenyl)biguanide Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-bis(4-chlorophenyl)biguanide hydrochloride |
| CAS | 13590-98-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,5-bis(4-chlorophenyl)biguanide hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H13 Cl2 N5 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N,N'-bis(4-Chlorophenyl)imidodicarbonimidic Diamide Hydrochloride (1:1), Biguanide, 1,5-bis(p-chlorophenyl)-, monohydrochloride (8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N,N'-bis(4-chlorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), ST 39008, 3583W95, Ph Eur Proguanil Impurity C, USP Proguanil Related Compound C, CCI 14231, Proguanil Related Compound C as Hydrochloride, Proguanil Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Proguanil Impurity C as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13Cl2N5.ClH/c15-9-1-5-11(6-2-9)19-13(17)21-14(18)20-12-7-3-10(16)4-8-12;/h1-8H,(H5,17,18,19,20,21);1H |
| SMIL | Cl.Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(4-chlorophenyl)-3-[N-(4-chlorophenyl)carbamimidoyl]guanidine;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?