Få mere at vide
1,5-Bis-(4-Chlorophenyl)biguanide Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30052582
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052582 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052582 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0840.080025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,5-Bis-(4-Chlorophenyl)biguanide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-bis(4-chlorophenyl)biguanide hydrochloride
CAS 13590-98-2
Analyt- eller komponentnavne 1,5-bis(4-chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H13 Cl2 N5 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N,N'-bis(4-Chlorophenyl)imidodicarbonimidic Diamide Hydrochloride (1:1), Biguanide, 1,5-bis(p-chlorophenyl)-, monohydrochloride (8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N,N'-bis(4-chlorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), ST 39008, 3583W95, Ph Eur Proguanil Impurity C, USP Proguanil Related Compound C, CCI 14231, Proguanil Related Compound C as Hydrochloride, Proguanil Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Proguanil Impurity C as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H13Cl2N5.ClH/c15-9-1-5-11(6-2-9)19-13(17)21-14(18)20-12-7-3-10(16)4-8-12;/h1-8H,(H5,17,18,19,20,21);1H
SMIL Cl.Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1
IUPAC navn 1-(4-chlorophenyl)-3-[N-(4-chlorophenyl)carbamimidoyl]guanidine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 358.65
Mængde 25 mg
Formel vægt 357.0315 g/mol