missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(5-Benzoylthiophen-2-yl)ethanone, Mikromol

Artikelnummer. 30464025
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464025 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30464025 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3322.090025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1-(5-Benzoylthiophen-2-yl)ethanone, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(5-Benzoylthiophen-2-yl)ethanone
CAS 5912-44-7
Analyt- eller komponentnavne 1-(5-Benzoylthiophen-2-yl)ethanone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H10 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ethanone, 1-(5-benzoyl-2-thienyl)-, 1-(5-Benzoyl-2-thienyl)ethanone (ACI), Thiophene, 2-acetyl-5-benzoyl- (7CI, 8CI), 1-(5-Benzoylthiophen-2-yl)ethan-1-one, 2-Benzoyl-5-acetylthiophene, Tiaprofenic Acid Imp. B (EP)
InChI formel InChI=1S/C13H10O2S/c1-9(14)11-7-8-12(16-11)13(15)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3
Løsningstype Neat
SMIL CC(=O)c1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn 1-(5-benzoylthiophen-2-yl)ethanone
Molekylvægt (g/mol) 230.2823
Mængde 25 mg
Formel vægt 230.0402 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.