Få mere at vide
1-(5-Benzoyl-2-thienyl)ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(5-Benzoylthiophen-2-yl)ethanone |
| CAS | 5912-44-7 |
| Molekylær formel | C13 H10 O2 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Ethanone, 1-(5-benzoyl-2-thienyl)-, 1-(5-Benzoyl-2-thienyl)ethanone (ACI), Thiophene, 2-acetyl-5-benzoyl- (7CI, 8CI), 1-(5-Benzoylthiophen-2-yl)ethan-1-one, 1-(5-Benzoylthiophen-2-yl)ethanone, 2-Benzoyl-5-acetylthiophene, Tiaprofenic Acid Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O2S/c1-9(14)11-7-8-12(16-11)13(15)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-(5-benzoylthiophen-2-yl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.2823 |
| Formel vægt | 230.0402 |