Få mere at vide
1,5-Anhydro-D-xylitol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Anhydro-D-xylitol |
| CAS | 39102-78-8 |
| Molekylær formel | C5H10O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,5-Anhydroxylitol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O4/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+,5? |
| SMIL | O[C@@H]1COC[C@H](O)C1O |
| IUPAC navn | (3S,5R)-oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.13 |
| Formel vægt | 134.0579 |