Få mere at vide
1,5-Anhydro-D-sorbitol, 97%
Artikelnummer. 15559503 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15559503 250 mg 250mg
15549503 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15559503 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 459912500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
CAS: 154-58-5 | C6H12O5 | 164,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 154-58-5
Molekylær formel C6H12O5
Molekylvægt (g/mol) 164.16
InChI nøgle MPCAJMNYNOGXPB-SLPGGIOYSA-N
Synonym 1,5-anhydro-d-glucitol, 1,5-anhydroglucitol, 1,5-anhydrosorbitol, 1,5-anhydro-d-sorbitol, 1-deoxy-d-glucopyranose, aceritol, 1-deoxy-d-glucose, d-glucitol, 1,5-anhydro, unii-54bb3b7xmz, glucitol, 1,5-anhydro
PubChem CID 64960
ChEBI CHEBI:16070
IUPAC navn (2R,3S,4R,5S)-2-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL C1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Anhydro-D-sorbitol
Smeltepunkt 141,0 °C til 144,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Mængde 250 mg
Formel vægt 164.16
Procent renhed 97%