missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,5-Anhydro-D-mannitol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Anhydro-D-mannitol |
| CAS | 492-93-3 |
| Molekylær formel | C6 H12 O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | D-Mannitol, 1,5-anhydro-, Mannitol, 1,5-anhydro-, D- (8CI), 1,5-Anhydro-D-mannitol, 1,5-Anhydro-d-mannitol, 1,5-Anhydromannitol, 2,6-Anhydro-D-mannitol, Styracit, Styracitol, (2R,3S,4R,5R)-3,4,5-Trihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5/c7-1-4-6(10)5(9)3(8)2-11-4/h3-10H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4R,5R)-2-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.16 |
| Formel vægt | 164.0685 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?