Få mere at vide
1,5-Anhydro-D-glucitol, TRC
Artikelnummer. 30136441
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136441 500 mg
30137518 250 mg
30012068 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136441 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA648000500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 154-58-5
Molekylær formel C6 H12 O5
Molekylvægt (g/mol) 164.16
Synonym D-Glucitol, 1,5-anhydro-, D-Glucose, 1-deoxy- (7CI), Glucitol, 1,5-anhydro-, D- (8CI), Polygalitol (6CI), 1,5-Anhydro-D-glucitol, 1,5-Anhydro-D-sorbitol, 1,5-Anhydroglucitol, 1,5-Anhydrosorbitol, 1,5-Sorbitan, 1-Deoxy-D-glucopyranose, 1-Deoxy-D-glucose, Aceritol, (2R,3S,4R,5S)-3,4,5-Trihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran
IUPAC navn (2R,3S,4R,5S)-2-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL OC[C@H]1OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Anhydro-D-glucitol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O5/c7-1-4-6(10)5(9)3(8)2-11-4/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
Formel vægt 164.0685
Procent renhed >95%