Få mere at vide
1,5-Anhydro-D-glucitol 2,3,4,6-Tetraacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Anhydro-D-glucitol 2,3,4,6-Tetraacetate |
| CAS | 13137-69-4 |
| Molekylær formel | C14H20O9 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,6-Anhydro-L-gulitol Peracetate, Polygalitol Tetraacetate, 1,5-Anhydroglucitol D-Tetraacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O9/c1-7(15)19-5-11-13(22-9(3)17)14(23-10(4)18)12(6-20-11)21-8(2)16/h11-14H,5-6H2,1-4H3/t11-,12+,13-,14-/m1/s1 |
| SMIL | O(C(C)=O)[C@H]1[C@H](OC(C)=O)[C@@H](COC(C)=O)OC[C@@H]1OC(C)=O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4R,5S)-2-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.31 |
| Formel vægt | 332.11 |