Få mere at vide
1,5-Anhydro-D-fructose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Anhydro-D-fructose |
| CAS | 75414-43-6 |
| Molekylær formel | C6H10O5 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O5/c7-1-4-6(10)5(9)3(8)2-11-4/h4-7,9-10H,1-2H2/t4-,5-,6-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1OCC(=O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.14 |
| Formel vægt | 162.0528 |