missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,5,6-Trichloroacenaphthene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5,6-Trichloroacenaphthene |
| CAS | 84944-90-1 |
| Molekylær formel | C12H7Cl3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1,5,6-Trichloro-1,2-dihydroacenaphthylene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7Cl3/c13-8-3-1-6-5-10(15)7-2-4-9(14)12(8)11(6)7/h1-4,10H,5H2 |
| SMIL | ClC1Cc2ccc(Cl)c3c(Cl)ccc1c23 |
| IUPAC navn | 1,5,6-trichloro-1,2-dihydroacenaphthylene |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.54 |
| Formel vægt | 255.9613 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?