Få mere at vide
1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31445461
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31445461 25 g
31434256 250 mg
31438449 1 g
31441018 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31445461 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1399725g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone
CAS 774-55-0
Molekylær formel C12H14O
MDL nummer MFCD00019710
Mængde 25 g
SMIL CC(C1=CC=C2CCCCC2=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 174.24
Procent renhed 98%