Få mere at vide
1,5,5-Trimethylhydantoin, 98%
Artikelnummer. 11421227
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11421227 5 g 5g
11431227 25 g 25g
11441227 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24188.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
CAS: 6851-81-6 | C6H10N2O2 | 142,158 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6851-81-6
Molekylær formel C6H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 142.158
MDL nummer MFCD00040439
InChI nøgle ZNYIPTYJBRGSSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5,5-trimethylhydantoin, 3,4,4-trimethyl-2,5-dioxoimidazolidine, 1,5,5-trimethyl-imidazolidine-2,4-dione, 1,5,5-trimethyl-1,3-diazolidine-2,4-dione, hydantoin, 1,5,5-trimethyl, 2,4-imidazolidinedione, 1,5,5-trimethyl, 1,5,5 trimethylhydantoin, acmc-209o3u, 1,5,5-trimethyl-hydantoin, 1,5,5-trimethyl hydantoin
PubChem CID 81295
IUPAC navn 1,5,5-trimethylimidazolidin-2,4-dion
SMIL CC1(C(=O)NC(=O)N1C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5,5-Trimethylhydantoin
Smeltepunkt 161°C to 164°C
Mængde 5 g
Formel vægt 142.16
Procent renhed 98%