Få mere at vide
1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11316965
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11316965 25 g 25g
10793833 1 g 1g
10213622 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11316965 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00212EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 17610-21-8
Molekylær formel C16H22O
Molekylvægt (g/mol) 230.351
InChI nøgle IHUSZOMIBSDQTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one, 1,1,4,4-tetramethyl-6-acetyltetralin, 1-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl-ethanone, 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 2-acetyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 6-acetyl-1,1,4,4-tetramethyltetralin, 6-acetyl-1,1,4,4-tetra-methyl-tetralin, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydro-6-acetylnaphthalene
PubChem CID 2747562
IUPAC navn 1-(5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(CCC2(C)C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 230.35
Procent renhed 95%