Få mere at vide
1-[5-[(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)sulfinyl]pentyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[5-[(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)sulfinyl]pentyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazole |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H28N4OS/c1-19-18-20(2)29(28-19)16-10-5-11-17-31(30)25-26-23(21-12-6-3-7-13-21)24(27-25)22-14-8-4-9-15-22/h3-4,6-9,12-15,18H,5,10-11,16-17H2,1-2H3,(H,26,27) |
| Formel vægt | 432.198 |