Få mere at vide
Gilac™ 1/4-drejningsventil til 310 L og 500 L dobbeltvæggede beholdere
Artikelnummer. 17938861
Skift visning
Til brug med (udstyr):
310 L og 500 L Dobbeltvæggede beholdere
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17938861 310 L og 500 L Dobbeltvæggede beholdere
1 options
Artikelnummer. 17938861 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G119441
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1526.41 DKK
    1037.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 489.11 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
1/4-drejningsventil til 310 L og 500 L dobbeltvæggede beholdere sikrer højhastighedsdræning.
  • 1/4 omdrejningsventil til 310 L eller 500 L dobbeltvæggede beholdere.
  • Ventil, der sikrer højhastighedsdræning.
  • Materiale i kontakt med fødevarer.
  • Drænrør kan installeres.
Tekniske data
Type Spigot
Til brug med (udstyr) 310 L og 500 L Dobbeltvæggede beholdere