Få mere at vide
1-(4-Trifluormethylphenyl)pentan-1-on, TRC
Artikelnummer. 30455553
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30455553 2.5 g 2.5g
30451783 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30455553 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7914202.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42916-66-5
Molekylær formel C12H13F3O
Molekylvægt (g/mol) 230.23
Synonym 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone, p-(Trifluoromethyl)valerophenone, 1-(4-Trifluoromethylphenyl)pentan-1-one
IUPAC navn 1-(4-(trifluormethyl)phenyl)pentan-1-one
SMIL O=C(CCCC)C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Trifluoromethylphenyl)pentan-1-one
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C12H13F3O/c1-2-3-4-11(16)9-5-7-10(8-6-9)12(13,14)15/h5-8H,2-4H2,1H3
Formel vægt 230.09