Få mere at vide
1-(4-Trifluormethylphenyl)pentan-1-on, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Trifluoromethylphenyl)pentan-1-one |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13F3O/c1-2-3-4-11(16)9-5-7-10(8-6-9)12(13,14)15/h5-8H,2-4H2,1H3 |
| Formel vægt | 230.09 |