Få mere at vide
1-[4-(trifluormethyl)pyrimidin-2-yl]-1,4-diazepan, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10737275
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10737275 5 g 5g
10651473 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10737275 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. AW00488DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 238403-48-0
Molekylær formel C10H13F3N4
Molekylvægt (g/mol) 246.24
MDL nummer MFCD00728997
InChI nøgle XVAZHAVSZFQOOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl-1,4-diazepane, 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-1,4-diazepane, 1-4-trifluoromethyl pyrimid-2-yl homopiperazine, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl homopiperazine, 1h-1,4-diazepine,hexahydro-1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl, maybridge1_000269, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl-1,4-diazaperhydroepine
PubChem CID 2782067
IUPAC navn 1-[4-(trifluormethyl)pyrimidin-2-yl]-1,4-diazepan
SMIL FC(F)(F)C1=NC(=NC=C1)N1CCCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1, 4-diazepane
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 5 g
Formel vægt 246.23
Procent renhed 95%