Få mere at vide
1-[4-(trifluormethyl)-2-pyrimidinyl]-4-piperidincarboxylsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10640725
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10640725 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10452273 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10640725 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. AW01250DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 465514-39-0
Molekylær formel C11H12F3N3O2
Molekylvægt (g/mol) 275.23
MDL nummer MFCD02091615
InChI nøgle QYAIISDWPUEPHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-4-piperidine carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl pyrimid-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl-pyrimidin-2-yl-4-piperidinecarboxylic acid
PubChem CID 2777798
IUPAC navn 1-[4-(trifluormethyl)pyrimidin-2-yl]piperidin-4-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC(=N1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 275.23
Procent renhed 97%