Få mere at vide
1-[4-(trifluormethyl)-2-pyrimidinyl]-4-piperidincarboxylsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10452273
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10452273
Brand: Thermo Scientific Maybridge AW01250EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 465514-39-0
Molekylær formel C11H12F3N3O2
Molekylvægt (g/mol) 275.23
MDL nummer MFCD02091615
InChI nøgle QYAIISDWPUEPHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-4-piperidine carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl pyrimid-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl-pyrimidin-2-yl-4-piperidinecarboxylic acid
PubChem CID 2777798
IUPAC navn 1-[4-(trifluormethyl)pyrimidin-2-yl]piperidin-4-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC(=N1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 275.23
Procent renhed 97%