Få mere at vide
1-(4-Trifluoromethyl-2-pyrimidinyl)-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid, 95%
Artikelnummer. 15498455
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498455 250 mg 250mg
15488455 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498455 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33424.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 1215564-15-0 | C8H4ClF3N4O2S | 312,651 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1215564-15-0
Molekylær formel C8H4ClF3N4O2S
Molekylvægt (g/mol) 312.651
MDL nummer MFCD11505058
InChI nøgle SADUDBJMXGGXDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl pyrazole-4-sulfonyl chloride, chloro 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl pyrazol-4-yl sulfone
PubChem CID 51063957
IUPAC navn 1-[4-(trifluormethyl)pyrimidin-2-yl]pyrazol-4-sulfonylchlorid
SMIL C1=CN=C(N=C1C(F)(F)F)N2C=C(C=N2)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Trifluoromethyl-2-pyrimidinyl)-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 97 °C til 99 °C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3261
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 312.66
Procent renhed 95%