Få mere at vide
1-(4-Pyridyl)piperazine, TRC
Mængde:
10 mg
50 mg
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Pyridyl)piperazine |
| CAS | 1008-91-9 |
| Molekylær formel | C9H13N3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N3/c1-3-10-4-2-9(1)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11H,5-8H2 |
| SMIL | N1(C2=CC=NC=C2)CCNCC1 |
| IUPAC navn | 1-pyridin-4-ylpiperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.22 |
| Formel vægt | 163.1109 |