Få mere at vide
1-(4-Pyridyl)piperazin, TRC
Artikelnummer. 30411254
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411254 50 mg
30420603 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30411254 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP84064050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Pyridyl)piperazine
CAS 1008-91-9
Molekylær formel C9H13N3
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13N3/c1-3-10-4-2-9(1)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11H,5-8H2
SMIL N1(C2=CC=NC=C2)CCNCC1
IUPAC navn 1-pyridin-4-ylpiperazin
Molekylvægt (g/mol) 163.22
Formel vægt 163.1109