Få mere at vide
1-(4-Pyridyl)piperazin, TRC
Artikelnummer. 30420964
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30420964 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30420964 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP840640100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Pyridyl)piperazine
CAS 1008-91-9
Molekylær formel C9H13N3
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13N3/c1-3-10-4-2-9(1)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11H,5-8H2
SMIL N1(C2=CC=NC=C2)CCNCC1
IUPAC navn 1-pyridin-4-ylpiperazin
Molekylvægt (g/mol) 163.22
Formel vægt 163.1109