Få mere at vide
1-(4-Pyridyl)piperazine, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11966531 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11966531 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 11966531 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429220050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Pyridyl)piperazine
CAS 1008-91-9
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H13N3
Mængde 5 g
Synonym 1-4-pyridyl piperazine, 1-pyridin-4-yl piperazine, 1-pyridin-4-yl-piperazine, 4-piperazinopyridine, 4-pyridylpiperazine, 1-4-pyridyl-piperazine, 4-1-piperazino pyridine, 1-4-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-4-pyridinyl
InChI nøgle OQZBAQXTXNIPRA-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CN(CCN1)C2=CC=NC=C2
IUPAC navn 1-pyridin-4-ylpiperazine
Molekylvægt (g/mol) 163.224
PubChem CID 70517
Formel vægt 163.22
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(4-Pyridyl)piperazine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.