Få mere at vide
1-(4-Pyridyl)piperazin, 97%
Beschreibung
1-(4-Pyridyl)piperazin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier. Det bruges også til at fremstille 1-pyridin-4-yl-4-(4-vinyl-benzyl)-piperazin med 1-(chlormethyl)-4-vinylbenzen ved opvarmning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-(4-Pyridyl)piperazin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier. Det bruges også til at fremstille 1-pyridin-4-yl-4-(4-vinyl-benzyl)-piperazin med 1-(chlormethyl)-4-vinylbenzen ved opvarmning.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Opbevares på et køligt sted. Opbevares under inert gas. Det er følsomt over for luft. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Pyridyl)piperazine |
| Smeltepunkt | 136 °C til 141 °C |
| Kogepunkt | 195 °C til 200 °C (0,3 mmHg) |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3259 |
| Beilstein | 609705 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 163.22 |
| Procent renhed | 97% |