Få mere at vide
1-(4-Pyridyl)piperazin, 97%
Artikelnummer. 11328686
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328686 1 g 1g
11338686 5 g 5g
11348686 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11328686 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19396.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1008-91-9 | C9H13N3 | 163,224 g/mol
1-(4-Pyridyl)piperazin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier. Det bruges også til at fremstille 1-pyridin-4-yl-4-(4-vinyl-benzyl)-piperazin med 1-(chlormethyl)-4-vinylbenzen ved opvarmning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1
-(4-Pyridyl)piperazin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier. Det bruges også til at fremstille 1-pyridin-4-yl-4-(4-vinyl-benzyl)-piperazin med 1-(chlormethyl)-4-vinylbenzen ved opvarmning.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Opbevares på et køligt sted. Opbevares under inert gas. Det er følsomt over for luft. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1008-91-9
Molekylær formel C9H13N3
Molekylvægt (g/mol) 163.224
MDL nummer MFCD00040745
InChI nøgle OQZBAQXTXNIPRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-pyridyl piperazine, 1-pyridin-4-yl piperazine, 1-pyridin-4-yl-piperazine, 4-piperazinopyridine, 4-pyridylpiperazine, 1-4-pyridyl-piperazine, 4-1-piperazino pyridine, 1-4-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-4-pyridinyl
PubChem CID 70517
IUPAC navn 1-pyridin-4-ylpiperazin
SMIL C1CN(CCN1)C2=CC=NC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Pyridyl)piperazine
Smeltepunkt 136°C to 141°C
Kogepunkt 195°C to 200°C (0.3 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN3259
Beilstein 609705
Formel vægt 163.22
Procent renhed 97%