Få mere at vide
1-(4-Pyridyl)ethylamin, 97%
Artikelnummer. 11429460
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429460 1 g 1g
11419460 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429460 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50303.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
CAS: 50392-78-4 | C7H11N2 | 123,18 g/mol
1-(4-Pyridyl)ethylamin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-(4
-Pyridyl)ethylamin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt
Opløselighed
Bemærkninger
Opløseligt i vand Luftfølsomt. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50392-78-4
Molekylær formel C7H11N2
Molekylvægt (g/mol) 123.18
MDL nummer MFCD02245004,MFCD09256818,MFCD09256819
InChI nøgle HIZMJYQEHFJWQY-LURJTMIESA-O
Synonym 1-4-pyridyl ethylamine, 1-pyridin-4-yl-ethylamine, 1-pyridin-4-yl ethanamine, 1-4-pyridinyl ethanamine, 1-pyridin-4-yl ethan-1-amine, 1-4-pyridinyl ethanamin, 4-1-aminoethyl pyridine, alpha-methyl-4-pyridinemethylamine, 1-pyridin-4-ylethylamine, acmc-1aq0e
PubChem CID 247998
IUPAC navn 1-pyridin-4-ylethanamin
SMIL C[C@H]([NH3+])C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Pyridyl)ethylamine
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Formel vægt 122.17
Procent renhed 97%