Få mere at vide
1-(4-Pyridinylmethyl)-piperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Pyridinylmethyl)-piperazine |
| CAS | 62089-74-1 |
| Molekylær formel | C10 H15 N3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-(4-Pyridylmethyl)piperazine, 1-(Pyridin-4-ylmethyl)piperazine, N-(Pyridin-4-ylmethyl)piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3/c1-3-11-4-2-10(1)9-13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-9H2 |
| SMIL | C(N1CCNCC1)c2ccncc2 |
| IUPAC navn | 1-(pyridin-4-ylmethyl)piperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.25 |
| Formel vægt | 177.1266 |