missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(4-Pyridinyl)-2-butanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Pyridinyl)-2-butanone |
| CAS | 6304-20-7 |
| Molekylær formel | C9H11NO |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-(4-Pyridyl)-2-butanone, 1-(Pyridin-4-yl)butan-2-one, Ethyl 4-Pyridylmethyl Ketone, NSC 42619, 1-(4-Pyridyl)-2-butanone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO/c1-2-9(11)7-8-3-5-10-6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3 |
| SMIL | CCC(=O)Cc1ccncc1 |
| IUPAC navn | 1-pyridin-4-ylbutan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.19 |
| Formel vægt | 149.0841 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?