Få mere at vide
1-(4-piperidyl)-1H-1,2,3-benzotriazol-hydrochlorid,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10151122
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10151122 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10407242 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10151122 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM10095CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 79098-80-9
Molekylær formel C11H15ClN4
Molekylvægt (g/mol) 238.719
MDL nummer MFCD00831110
InChI nøgle SIZIQJKLJZWLLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-piperidyl-1h-1,2,3-benzotriazole hydrochloride, 1-piperidin-4-ylbenzotriazole hydrochloride, 1-piperidin-4-yl benzotriazole hydrochloride, 1-piperidin-4-yl-1h-benzotriazole hydrochloride, 1-piperidin-4-yl-1,2,3-benzotriazole hydrochloride, c11h14n4.hcl, 4-piperidylbenzotriazole, chloride, 4-benzotriazol-1-yl-piperidine hcl salt, 4-benzotriazol-1-ylpiperidine hydrochloride, 1-4-piperidinyl benzotriazole hydrochloride
PubChem CID 2779380
IUPAC navn 1-piperidin-4-ylbenzotriazol;hydrochlorid
SMIL C1CNCCC1N2C3=CC=CC=C3N=N2.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Piperidyl)-1H-1, 2, 3-benzotriazole hydrochloride
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 238.72
Procent renhed 90%