missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(4-Piperidinyl)ethanone Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30409479
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30409479 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30409479 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4820305G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(4-Piperidinyl)ethanone Hydrochloride
CAS 89895-06-7
Molekylær formel C7H14ClNO
Mængde 5 g
Synonym 1-(Piperidin-4-yl)ethanone Hydrochloride, 4-Acetylpiperidine Hydrochloride, Methyl 4-Piperidyl Ketone Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H13NO.ClH/c1-6(9)7-2-4-8-5-3-7;/h7-8H,2-5H2,1H3;1H
SMIL O=C(C)C1CCNCC1.Cl
Molekylvægt (g/mol) 163.65
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.