missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(4-Piperidinyl)ethanone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Piperidinyl)ethanone Hydrochloride |
| CAS | 89895-06-7 |
| Molekylær formel | C7H14ClNO |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-(Piperidin-4-yl)ethanone Hydrochloride, 4-Acetylpiperidine Hydrochloride, Methyl 4-Piperidyl Ketone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO.ClH/c1-6(9)7-2-4-8-5-3-7;/h7-8H,2-5H2,1H3;1H |
| SMIL | O=C(C)C1CCNCC1.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.65 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?