Få mere at vide
1,4-Piperazinediethanesulfonic Acid Disodium Salt, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Piperazinediethanesulfonic Acid Disodium Salt |
| CAS | 76836-02-7 |
| Molekylær formel | C8H16N2Na2O6S2 |
| MDL nummer | MFCD00064349 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | S(=O)(=O)([O-])CCN1CCN(CC1)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.33 |
| Procent renhed | 98% |