missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,4-Piperazinediacetonitrile, TRC

Artikelnummer. 30423475
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30423475 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423475 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4800752.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,4-Piperazinediacetonitrile
CAS 5623-99-4
Molekylær formel C8H12N4
Mængde 2.5 g
Synonym (Piperazine-1,4-diyl)diacetonitrile, 1,4-Bis(cyanomethyl)piperazine, 2,2′-(Piperazine-1,4-diyl)diacetonitrile, 2-[4-(Cyanomethyl)piperazin-1-yl]acetonitrile
InChI formel InChI=1S/C8H12N4/c9-1-3-11-5-7-12(4-2-10)8-6-11/h3-8H2
SMIL N#CCN1CCN(CC1)CC#N
IUPAC navn 2,2'-(piperazine-1,4-diyl)diacetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 164.21
Formel vægt 164.11
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.