Få mere at vide
1,4-Piperazinediacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Piperazinediacetonitrile |
| CAS | 5623-99-4 |
| Molekylær formel | C8H12N4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (Piperazine-1,4-diyl)diacetonitrile, 1,4-Bis(cyanomethyl)piperazine, 2,2′-(Piperazine-1,4-diyl)diacetonitrile, 2-[4-(Cyanomethyl)piperazin-1-yl]acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N4/c9-1-3-11-5-7-12(4-2-10)8-6-11/h3-8H2 |
| SMIL | N#CCN1CCN(CC1)CC#N |
| IUPAC navn | 2,2'-(piperazine-1,4-diyl)diacetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.21 |
| Formel vægt | 164.11 |