Få mere at vide
1,4-Phenylenediamin, TRC
Artikelnummer. 30011782
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011782 5 g
30040800 1 g
30009338 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011782 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3198455G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-50-3
Molekylær formel C6 H8 N2
Molekylvægt (g/mol) 108.14
Synonym 1,4-Benzenediamine, p-Phenylenediamine (8CI), (4-Aminophenyl)amine, 1,4-Diaminobenzene, 1,4-Diaminobenzol, 1,4-Phenylenediamine, 4-Aminoaniline, 4-Phenylenediamine, BASF Ursol D, Benzofur D, Black for Fur D, C.I. 76060, C.I. Developer 13, C.I. Oxidation Base 10, Developer PF, Durafur Black R, Fouramine D, Fourrine 1, Fourrine D, Fur Black 41867, Fur Brown 41866, Fur Yellow, Furro D, Futramine D, NSC 4777, Nako H, Orsin, PDA, PPD, Paramine, Pelagol D, Pelagol DR, Pelagol Grey D, Peltol D, Renal PF, Rodol D, Rodol DJ, Tertral D, Ursol D, Zoba Black D, p-Aminoaniline, p-Benzenediamine, p-Diaminobenzene, pPDA
IUPAC navn benzen-1,4-diamin
SMIL Nc1ccc(N)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Phenylenediamine (1,4-Diaminobenzene)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2
Formel vægt 108.0687
Procent renhed >95%