Learn More
1,4-Phenylenediamine, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15866440
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
250 g
1 kg
25 kg
Unit Size:
1kg
250g
25kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15866440 250 g 250g
15819440 5 g 5g
15829440 1 kg 1kg
15839440 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15866440 Proveedor Sigma Aldrich N.º de proveedor 8072460250
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 106-50-3
Grade Research
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Especificaciones
Melting Point 139°C to 141°C
Density 1.135 g/cm3 at 20°C
Boiling Point 267°C/1013 hPa
MDL Number MFCD00007901
Quantity 250 g
Synonym 1,4-Phenylenediamine, 1,4-Phenylenediamine
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.