Få mere at vide
1,4-Phenylenediamine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 139°C to 141°C |
| Tæthed | 1.135 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 267°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00007901 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 1,4-Phenylenediamine, 1,4-Phenylenediamine |