Få mere at vide
1,4-Phenylenediamine-15N2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Phenylenediamine-13N2 |
| CAS | 119516-82-4 |
| Molekylær formel | C6H815N2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1,4-Benzenedi(amine-15N), 1,4-Benzenediamine-15N2 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2/i7+1,8+1 |
| SMIL | [15NH2]c1ccc([15NH2])cc1 |
| IUPAC navn | benzene-1,4-di(15N)amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.12794 |
| Formel vægt | 110.0628 |