missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,4-Phenylenediacetic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30421251
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30421251 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421251 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3197302.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,4-Phenylenediacetic Acid Ethyl Ester
CAS 113520-36-8
Molekylær formel C12H14O4
Mængde 2.5 g
Synonym 1,4-Benzenediacetic Acid Ethyl Ester, p-Benzenediacetic Acid Ethyl Ester, p-Phenylenediacetic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C12H14O4/c1-2-16-12(15)8-10-5-3-9(4-6-10)7-11(13)14/h3-6H,2,7-8H2,1H3,(H,13,14)/p-1
SMIL CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)CC(=O)[O-]
Molekylvægt (g/mol) 222.24
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.