Få mere at vide
1,4-phenylendieddikesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10362083 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10362083 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10362083 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130510050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7325-46-4 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1.4-Phenylenediacetic acid
Navn note 97%
CAS 7325-46-4
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 250.0°C to 256.0°C
Farve Gul til Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H8O4
Lineær formel C6H4(CH2CO2H)2
MDL nummer MFCD00004354
Mængde 5 g
Beilstein 09, 875
Synonym 1,4-phenylenediacetic acid, p-phenylenediacetic acid, 2,2'-1,4-phenylene diacetic acid, 1,4-benzenediacetic acid, 2-4-carboxymethyl phenyl acetic acid, 4-carboxymethyl phenyl acetic acid, p-benzenediacetic acid, acmc-209oq4, 1.4-phenylenediacetic acid, ksc378o7r
InChI nøgle SLWIPPZWFZGHEU-UHFFFAOYSA-L
SMIL [O-]C(=O)CC1=CC=C(CC([O-])=O)C=C1
IUPAC navn 2-[4-(carboxylatomethyl)phenyl]acetat
Molekylvægt (g/mol) 192.17
PubChem CID 81760
Formel vægt 194.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1.4-Phenylenediacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.