Få mere at vide
1,4-Phenylenediacetic acid, 97%
Artikelnummer. 11438686
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438686 5 g 5g
11428686 1 g 1g
11448686 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438686 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16036.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7325-46-4 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
1,4-phenylendieddikesyre er en arendieddikesyre, der anvendes til fremstilling af flurorescerende blegemidler. Det har fluorescerende egenskaber, der tillader brug i fluorescerende prober. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-phenylendieddikesyre er en arendieddikesyre, der anvendes til fremstilling af fluorescerende blegemidler. Det har fluorescerende egenskaber, der tillader brug i fluorescerende prober. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7325-46-4
Molekylær formel C10H8O4
Molekylvægt (g/mol) 192.17
MDL nummer MFCD00004354
InChI nøgle SLWIPPZWFZGHEU-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1,4-phenylenediacetic acid, p-phenylenediacetic acid, 2,2'-1,4-phenylene diacetic acid, 1,4-benzenediacetic acid, 2-4-carboxymethyl phenyl acetic acid, 4-carboxymethyl phenyl acetic acid, p-benzenediacetic acid, acmc-209oq4, 1.4-phenylenediacetic acid, ksc378o7r
PubChem CID 81760
IUPAC navn 2-[4-(carboxymethyl)phenyl]eddikesyre
SMIL [O-]C(=O)CC1=CC=C(CC([O-])=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Phenylenediacetic acid
Smeltepunkt 252°C to 256°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 1960342
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 194.19
Procent renhed 97%