missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,4-Phenylene-bis-maleimide, TRC

Artikelnummer. 30423928
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423928 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423928 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3198105G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,4-Phenylene-bis-maleimide
CAS 3278-31-7
Molekylær formel C14 H8 N2 O4
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C14H8N2O4/c17-11-5-6-12(18)15(11)9-1-2-10(4-3-9)16-13(19)7-8-14(16)20/h1-8H
SMIL O=C1C=CC(=O)N1c2ccc(cc2)N3C(=O)C=CC3=O
IUPAC navn 1-[4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)phenyl]pyrrole-2,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 268.22
Formel vægt 268.0484
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.