missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,4-Phenylene-bis-maleimide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Phenylene-bis-maleimide |
| CAS | 3278-31-7 |
| Molekylær formel | C14 H8 N2 O4 |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8N2O4/c17-11-5-6-12(18)15(11)9-1-2-10(4-3-9)16-13(19)7-8-14(16)20/h1-8H |
| SMIL | O=C1C=CC(=O)N1c2ccc(cc2)N3C(=O)C=CC3=O |
| IUPAC navn | 1-[4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)phenyl]pyrrole-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.22 |
| Formel vægt | 268.0484 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?