missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,4-Pentanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Pentanediol |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O2/c1-5(7)3-2-4-6/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| Formel vægt | 104.0837 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?