Få mere at vide
1,4-Pentanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Pentanediol |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O2/c1-5(7)3-2-4-6/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| Formel vægt | 104.0837 |