Få mere at vide
1,4-Pentadiene, 99%
Artikelnummer. 10483395 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10483395 1 g Glasflaske 1g
10376960 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10483395 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129860010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 591-93-5 | C5H8 | 68.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-93-5
Molekylær formel C5H8
Molekylvægt (g/mol) 68.11
MDL nummer MFCD00008665
InChI nøgle QYZLKGVUSQXAMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-pentadiene, unii-a5if861oq5, pentadiene-1,4, allylethylene, penta-1,4-dien-1-yl, penta-1,4-dien-3-yl, ch2=chch2ch=ch2, acmc-1at58
PubChem CID 11587
IUPAC navn penta-1,4-dien
SMIL C=CCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Pentadiene
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -148.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.6500g/mL
Kogepunkt 26.0°C
Flammepunkt −20°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHCH2CH=CH2
Brydningsindeks 1.3884 to 1.3904
Mængde 1 g
Beilstein 01, 251
Fieser 01,783
Specifik vægtfylde 0.65
Formel vægt 68.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Pentadiene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.