Få mere at vide
1,4-Pentadien-3-ol, TRC
Artikelnummer. 30428531
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428531 25 g
30419824 1 g
30421667 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428531 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP22716025G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 922-65-6
Molekylær formel C5 H8 O
Molekylvægt (g/mol) 84.12
Synonym 3-Hydroxy-1,4-pentadiene, Diethenylmethyl Alcohol, Divinylcarbinol, Divinylmethanol
IUPAC navn penta-1,4-dien-3-ol
SMIL OC(C=C)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Pentadien-3-ol
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3-6H,1-2H2
Formel vægt 84.0575