Få mere at vide
1,4-oxatian, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Oxathiane |
| Tæthed | 1.114 |
| Kogepunkt | 147 °C til 148 °C |
| Flammepunkt | 42 °C (107 °F) |
| Lugt | Ubehageligt |
| Brydningsindeks | 1.507 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 102552 |
| Formel vægt | 104.17 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1,4-Oxathiane
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Oxathiane